Learn More
Contec™ Procloro
BIOPHARMA
Código de producto. 15567161 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase: Botella con pulverizador, Cantidad: 6 x 1 L, Estéril: No
Código de producto.
15567161 Envase: Botella con pulverizador, Cantidad: 6 x 1 L, Estéril: No
1 options
Código de producto. 15567161 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBT102PC
 Artículo restringido
En stock
Contec ProChlor es un nuevo esporicida revolucionario que logra eliminar el 100% de las esporas en menos de 1 minuto.
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas
Una mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada, Contec ProChlor se suministra listo para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras, virus y esporas.
Contec ProChlor está filtrado a 0,2 micrones y se envasa en un entorno de Grado A. Suministrado con bolsas dobles; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas.
Características& Beneficios
  • Eficacia log 6 contra el Bacillus subtilis en 60 segundos, ahorra tiempo de biodescontaminación
  • Filtrado a 0,2 micrones en una sala limpia de grado B, lo que garantiza que el producto esté libre de contaminación y partículas.
  • Versión estéril disponible para salas blancas de grado A y B
  • No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que deja muy pocos residuos.
  • No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal para que sea fácil de abrir incluso con guantes
  • No está clasificado como corrosivo y puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
Nota: Para la opción de pulverización con gatillo, consulte 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esporicida
Formulario Aerosol líquido
pH 3 a 6
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Ácido hipocloroso estabilizado mezclado con agua purificada
Concentración 2000 ppm de ácido hipocloroso
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables De un solo uso
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Mata las esporas
Envase Envase en bolsa doble con rotura lineal
Cantidad 6/Paq.
Volumen (métrico) 1 L