Learn More
Contec™ Procloro
BIOPHARMA
Código de producto. 15537161 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase: Botella tapada, Cantidad: 2 x 5 L, Estéril: No
Código de producto.
15537161 Envase: Botella tapada, Cantidad: 2 x 5 L, Estéril: No
1 options
Código de producto. 15537161 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBC502PC
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Contec ProChlor es un nuevo esporicida revolucionario que logra eliminar el 100% de las esporas en menos de 1 minuto.
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas
Una mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada, Contec ProChlor se suministra listo para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras, virus y esporas.
Contec ProChlor está filtrado a 0,2 micrones y se envasa en un entorno de Grado A. Suministrado con bolsas dobles; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas.
Características& Beneficios
  • Eficacia log 6 contra el Bacillus subtilis en 60 segundos, ahorra tiempo de biodescontaminación
  • Filtrado a 0,2 micrones en una sala limpia de grado B, lo que garantiza que el producto esté libre de contaminación y partículas.
  • Versión estéril disponible para salas blancas de grado A y B
  • No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que deja muy pocos residuos.
  • No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal para que sea fácil de abrir incluso con guantes
  • No está clasificado como corrosivo y puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
Nota: Para la opción de pulverización con gatillo, consulte 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esporicida/detergente
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 7,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Ácido hipocloroso estabilizado mezclado con agua purificada
Concentración 2000 ppm de ácido hipocloroso
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Desinfectante de superficie dura listo para su uso
Cantidad 2 paq.
Volumen (métrico) 5 L