Learn More
Olympus™ Prisma, U-DICTS
Descripción
- Prisma DIC.
- Mejora la claridad y el contraste para:
- muestras generales.
- cortes de tejido.
- Codificado por colores: Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Para visualizar muestras generales, cortes de tejido. |
| Para utilizar con (aplicación) | Visualización de muestras generales, cortes de tejido. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios biológicos. |