Learn More
Carl Zeiss™ Soporte de microscopio Primovert con tubo binocular
Descripción
- Soporte de microscopio Primovert con tubo binocular
- Portaobjetivos H de objetivos de 4 posiciones
- Platina para muestras 200x239 mm con inserto de platina
- Tubo binocular metálico 45°/20
- Oculares 10x/20 Br. foc.
- Iluminación de luz transmitida con bombilla halógena de 6 V 30 W
- Diafragma de orificio de aguja y llaves Allen para ajustar el contraste de fase
- Unidad de alimentación externa de 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz con adaptadores específicos de cada país
- Incluye tapa antipolvo
- Lámpara halógena de 6 V 30 W (pieza de repuesto)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo binocular |
| Cantidad | 1 unidad |