Learn More
Hidróxido de potasio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5%, pellets, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15600810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15600810 25 kg 25 Kg
15690800 1 kg 1 Kg
15620810 5 kg 5 Kg
15630810 6 x 1 kg paquete de 6
15610810 4 x 5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15600810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0600525KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas del NF y las farmacopeas británica y europea, 85-100,5 %, sedimentos
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets
% máx. CAS 100.0000%
Intervalo de porcentaje de ensayo 85 a 100,5%
Fórmula lineal KOH
Número UN UN1813
Cantidad 25 kg
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Porcentaje de pureza 85 a 100,5%
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Presión de vapor 1mmHg (719 °C)
Forma física Sedimento