Learn More
Hidróxido de potasio, 0,5 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11576833 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11576833 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11576833 Proveedor Reagecon N.º de proveedor KOH20501
Especificaciones
Concentración 0.5N
Cantidad 1 L
Normalidad 0.5N
compliance-icons
Nombre del producto
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.5N (0.5M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide