Learn More
Hidróxido de potasio, 0,1 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11556833 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11556833 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11556833 Proveedor Reagecon N.º de proveedor KOH20101
Se utiliza para determinar el contenido de KOH y para determinar el ácido en el vino. El hidróxido de potasio, 0,1 M, Reagecon™ es una solución volumétrica analítica lista para su uso con 5,61 g/l de HCl en agua para su uso como reactivo de laboratorio. También es adecuado para su uso en la industria del vino.
El hidróxido de potasio es una potente base prototípica que es corrosiva y reactiva a los ácidos. Es soluble en agua, tras lo cual forma una solución electrolítica. Se trata de una solución volumétrica analítica utilizada en titulaciones manuales y automatizadas. Esta solución cumple con todos los métodos de prueba incluidos en el Compendio de los métodos internacionales de análisis de los vinos y de los mostos, y puede utilizarse para la determinación del ácido tartárico en el vino.
Especificaciones
pH 13
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Concentración 0.1M
Número MDL MFCD00003553
Densidad 1.00g/cm3
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.106g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5,61 g/l de KOH en agua
Normalidad 0.1N
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (0.1M)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide