Learn More
Eppendorf™ 384 Microplaca de proteína LoBind de pocillos con fondo en V de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Eppendorf LoBind El material garantiza una excelente recuperación de la muestra para obtener mejores resultados del ensayo.
- Sin recubrimiento de superficie (por ejemplo, silicona) para minimizar el riesgo de interferencia con la muestra.
- Grado de pureza limpio de PCR certificado por lote: Libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR
- Disponibles en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillo profundo para garantizar un escalado sencillo
- Alto contraste único OptiTrack™ matriz: Identificación de muestras hasta un 30 % más rápida y menos errores de pipeteo
- Diseño™ de pozo RecoverMax: Geometría de pozo optimizada para un volumen muerto/remanente mínimo y excelentes propiedades de mezcla
- Los bordes elevados del pozo y una superficie lisa garantizan un sellado confiable en las placas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| N.° por paquete | 240 |
| Cantidad | 240/pack |