Learn More
Kartell™ Conectores planos de polipropileno en forma de 'T'
BIOPHARMA
Código de producto. 12509766
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Calibre: 8,2 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12509766 Calibre: 8,2 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 12509766 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 7046300
La solución ideal a prueba de fugas para conectar tubos. Los conectores planos en forma de T de polipropileno Kartell™ son útiles para tubos de conexión de varios diámetros.
  • Excelente resistencia química y a la temperatura
  • Con estrías para sujetar las mangueras con firmeza y evitar su deslizamiento
  • Esterilizable en autoclave
  • Planos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Diámetro (métrico) 12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) Calibre: 8,2 mm
Material Polipropileno
Cantidad de embalaje 10 unidades
Tamaño de los tubos 12 x 8,2mm
Tamaño de puerto Orificio de 8,2mm
Método de esterilización Autoclave
Forma T
Color Natural
Tipo de producto Conector plano en T