Learn More
Kartell™ Conectores rectos cónicos
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro
- Marcado CE
- Aprobados por la IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE IVD |
| Diámetro (métrico) | De 14 a 16 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio de 10,5mm |
| Forma | Recto |
| Color | Natural |