Learn More
Eppendorf™ Placas de pocillos profundos con fondo redondo de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. 10277122 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Volumen total del pocillo (métrico):
1000 μl
2000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen total del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
10277122 Azul 1000 μl paquete de 20
10700604 Azul 2000 μl paquete de 20
10267122 Blanco 1000 μl paquete de 20
10695223 Blanco 2000 μl paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10277122 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030501241
En stock
Añadir a la cesta
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Eppendorf™ Las placas de pocillos profundos de fondo redondo de polipropileno combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría del pocillo permite el pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
  • Recovermax - pozo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind - libre de revestimiento superficial, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • LoBind Proteína: pérdida mínima de proteína (menos del 3 % de BSA 1 μg/mL)
  • LoBind ADN: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (alto contenido de sal, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
  • Cumplir con todos los requisitos actuales SBS , IVD, EN ISO Directrices 9001/2/3 y EN 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento de -86 °C
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 1000 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y preparación de muestras, cultivo de bacterias y levaduras, aislamiento de ADN y ARN con alto rendimiento
Cantidad 20/paq.