Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. 10284751
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10284751 2000 mL 20 ml paquete de 2
10401365 25 ml 5 ml cada uno
10499824 100 ml 25 ml cada uno
11378523 250 ml 50 ml cada uno
10766995 10 ml 2 ml cada uno
11358523 50 ml 10 ml cada uno
10247134 1000 ml 200 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10284751 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0082300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química.Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Las construcciones de polipropileno soportan temperaturas de hasta 120 °C 
  • Perfil bajo, base circular para mayor estabilidad
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Polipropileno
Tolerancia ±50 ml
Báscula Graduaciones permanentes moldeadas
Diámetro (métrico) 92 mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 20 ml
Forma Cilíndrico
Base Type Circular
Altura (imperial) 14,56 in
Altura (métrico) 370 mm
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Temperatura máxima 120 °C