Descripción
El Eppendorf Las placas de pocillos profundos de polipropileno combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores con facilidad de lectura y orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Las nuevas placas de polipropileno cumplen con todas las normativas actuales SBS , IVD, EN ISO Directrices 9001/2/3 y EN 13485.
- Recovermax - pozo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind - libre de revestimiento superficial, por ejemplo, silicona
- Libre de ADN, DNasa, RNasa y PCR* inhibidor (PCR* limpio)
- LoBind Proteína: pérdida mínima de proteína (menos del 3 % de BSA 1 μg/mL)
- LoBind ADN: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (alto contenido de sal, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Facilidad de uso automática probada
- Cumplir con SBS estándar
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Limpio para PCR |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Cantidad | 120/paq. |