Description
Las toallitas en forma de manopla de limpieza irradiadas Micronova PolyMitt™ vienen en un tamaño estándar y están diseñadas para caber cómodamente sobre una mano enguantada, lo que facilita la limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tubos y otras zonas difíciles de limpiar de la sala limpia. Irradiadas con radiación gamma para áreas asépticas y disponibles en tejido de poliéster liso o texturizado
- Manopla de limpieza duradera para zonas difíciles de limpiar
- La versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante
- Talla única: se adapta cómodamente a la mano enguantada
- Diseñadas para limpiar zonas de difícil acceso de la sala limpia
- Disponibles en dos opciones de tejido para limpieza especializada:
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- Disponible con o sin capa de espuma de uretano
- Compatible con desinfectantes fuertes
- Radiación gamma para áreas asépticas
- Esterilizable en autoclave
- Reutilizable
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Paños irradiados para sala limpia |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Poliéster de punto liso, espuma de uretano de doble cara |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.