Learn More
Cole-Parmer™ Cámaras con guantes inflables Glove Bag™
Código de producto. 12358627
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Anchura (métrico):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Altura (métrico):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
12358627 939,8 mm 635 mm 939,8 mm paquete de 6
12318627 431,8 mm 431,8 mm 279,4 mm paquete de 6
12328627 431,8 mm 685,8 mm 304,8 mm paquete de 6
12368627 508 mm 508 mm 304,8 mm paquete de 6
12338627 685,8 mm 685,8 mm 381 mm paquete de 6
12348627 685,8 mm 939,8 mm 457,2 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12358627 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0440838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    654.44€ / paquete de 6
    Ahorro 42.56€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protéjase tanto usted como a sus materiales con rapidez y sin sacrificar espacio en el laboratorio con estas cámaras de guantes. Las cámaras inflables de guantes Glove Bag™ establecen en minutos un entorno de trabajo de alta pureza. Las cámaras inflables eliminan de manera eficaz el oxígeno y la humedad durante la operación de manipulación de materiales.
Una alternativa a las cajas de guantes estándar, —estas cámaras de guantes de polietileno duraderas son reutilizables, pero su precio es tan alto que son desechables. Las cámaras son fáciles de usar: —simplemente deslice su equipo a través de las mangas, selle, conecte el puerto de gas (acepta tubos ⁄de 3 8'' ID) a su suministro de gas e infle.
  • Las cámaras desechables simplifican la limpieza
  • Dos fundas de equipos y dos puertos para gas montados en la parte trasera para mayor versatilidad
  • Las bolsas de los guantes tienen un grosor de 2,5 mil y están fabricadas con polietileno
  • Las bolsas de los guantes no son esterilizables en autoclave, ni tampoco estériles
  • Se incluyen un par de guantes de algodón, acoplador de tubos y un cierre
El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Material Polietileno
Altura (métrico) 939,8 mm
Incluye Un par de guantes de algodón, acoplador de tubos y un cierre
Longitud (métrico) 939,8 mm
Cantidad 6/paq.
Anchura (métrico) 635 mm