Learn More
Shield Medicare™ Klerwipe™ Toallitas secas estériles
Descripción
- Envasado y doblemente embolsado en Grado C (ISO Sala limpia de clase 7) antes de la irradiación gamma a 25 kGy
- Poliéster de punto circular de 115 g/m² con bordes sellados con láser
- Fabricado con una mezcla de celulosa y poliéster hidroenredada de 68 g/m² sin aglutinante.
- Fabricado con espuma de poliuretano no abrasiva.
- Adecuados para uso en sala limpia
- Aplicación flexible
- Adecuado para uso en contacto directo con el producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita seca |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Poliéster |
| Absorbencia | Poca pelusa |
| Certificaciones/conformidad | ES ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 230 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para uso en sala limpia |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Esterilidad | Estéril |