Learn More
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Código de producto. 18837897 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Cantidad de embalaje:
150 Sheets/Pk.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk.
1 options
Código de producto. 18837897 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor P1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    420.66€ / paquete de 1200
    Ahorro 71.34€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Información de órdenes
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in.
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in.
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Polyester Knit
Peso base 107
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Color White
Bordes Knife cut
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Para utilizar con (aplicación) CD and DVD manufacturing operations
Cantidad de embalaje 150 Sheets/Pk.