Descripción
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Para uso en entornos controlados
El Micronova PocketMop™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador, que se puede bloquear a 180° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada.
- Económicas, ligeras y fáciles de transportar
- Cabezal en ángulo para una cómoda aplicación del desinfectante o detergente
- Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza del equipo hasta una gran sala de producción
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- Microfibra— 80% poliéster, 20% poliamida, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
- La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
- Adecuadas para la producción farmacéutica, farmacias de compuestos, procesamiento de alimentos, nutracéuticos, hospitales y dispositivos médicos
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) |
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Mostrar más |