Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de cabeza plana PocketMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15496324 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Microfibra de poliéster, Nylon, Espuma de uretano, Espuma de uretano
Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nylon, interior de espuma de uretano
Poliamida no tejida
Poliéster liso, 100 % poliéster de punto suave
Poliéster, 100 % poliéster texturizado
Dimensiones:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Color unitSize
15496324 Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nylon, interior de espuma de uretano 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) Azul paquete de 24
15511765 Microfibra de poliéster, Nylon, Espuma de uretano, Espuma de uretano 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in) Azul paquete de 24
15536180 Microfibra de poliéster, Nylon, Espuma de uretano, Espuma de uretano 121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in) Azul paquete de 24
15501765 Poliamida no tejida 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) Blanco paquete de 24
15581755 Poliéster liso, 100 % poliéster de punto suave 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) Blanco paquete de 24
15526180 Poliéster, 100 % poliéster texturizado 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) Blanco paquete de 24
15591755 Poliéster, 100 % poliéster texturizado 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in) Blanco paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15496324 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PKMAA14
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Estas fundas de fregona de cabeza plana con cierres a presión son económicas y versátiles; ideales para la limpieza e higienización de superficies y equipos en entornos controlados. Disponible en una variedad de tejidos para satisfacer las necesidades esp
Para uso en entornos controlados
El Micronova PocketMop™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador, que se puede bloquear a 180° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada.
  • Económicas, ligeras y fáciles de transportar
  • Cabezal en ángulo para una cómoda aplicación del desinfectante o detergente
  • Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza del equipo hasta una gran sala de producción
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • Microfibra— 80% poliéster, 20% poliamida, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
  • Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Adecuadas para la producción farmacéutica, farmacias de compuestos, procesamiento de alimentos, nutracéuticos, hospitales y dispositivos médicos
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
Tipo de producto Mopa
Tipo de cabezal Plano
Color Azul
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Tamaño 14 in
Desechables Un solo uso
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nylon, interior de espuma de uretano