Learn More
EVOS™ Light Cube, Cy5.5 2.0
Código de producto. 17216016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
17216016 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17216016 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor AMEP4973
Second-generation EVOS LED light cubes provide superior illumination uniformity across the field of view, resulting in exceptional tile-stitch image quality. At the same time, optimized spectral fidelity across channels significantly improves data quality by minimizing undesired bleed-through.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo LED Light Cube
Línea de productos EVOS
Excitación/emisión Ex: 655/40 nm Em: 725/40
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™ III FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000.
Incluye Condensing Optics, Hard-coated Filters
Cantidad 1 unidad