Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, TagBFP 2.0
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | LED Light Cube |
| Línea de productos | EVOS |
| Excitación/emisión | Ex: 392/23 Em: 447/60 |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células automatizado Countess™ III FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000. |
| Incluye | Condensing Optics, Hard-coated Filters |
| Cantidad | 1 unidad |