Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16343186 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
16343186 De 2 to 20 μl 12 cada uno
16313186 De 1 to 10 μl 8 cada uno
16323186 De 1 to 10 μl 12 cada uno
16333186 De 2 to 20 μl 8 cada uno
16353186 De 20 to 200 μl 8 cada uno
16363186 De 20 to 200 μl 12 cada uno
16373186 De 30 a 300 μl 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16343186 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F144071
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PIPETMAN™ G ofrece una fuerza de pipeteo baja y horas de comodidad gracias a un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado.
  • Con un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado y grasa de pistón de alta calidad, PIPETMAN™ G ofrece horas de pipeteo cómodo
  • PIPETMAN™ G se basa en la legendaria precisión y fiabilidad de PIPETMAN™ con una mayor comodidad de pipeteo
  • Fabricado en PVDF y acero inoxidable
  • Ofrece una durabilidad superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Blanco
Material Expulsor de metal
Modelo P12x20G
Número de canales 12
Línea de productos Pipetman GRAMO
Tipo Pipeta con desplazamiento de aire manual
Volumen (métrico) De 2 to 20 μl
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 6,02 in
Anchura (imperial) 12,87 in
Altura (imperial) 1,5 in