Learn More
Motic™ Diafragma anular 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
Descripción
- Aumente el contraste y la discriminación de detalle sin teñir ni fijar, permitiendo así el estudio de células vivas.
- Debe coincidir y alinearse con la placa de fase objetivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anillo de tope de fase |
| Descripción | 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X) |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio AE31E, objetivos de fase 10X, 20X y 40X |