Learn More
Motic™ Diafragma de fase 0,3 Ph0 (4X)
Código de producto. 15405362
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio AE31E, objetivo de fase 4X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15405362 Microscopio AE31E, objetivo de fase 4X cada uno
1 options
Código de producto. 15405362
Marca: Motic™ 1101000202381
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el contraste de fase para mejorar la visualización de muestras transparentes. El diafragma de fase Motic™ 0,3 Ph0 (4X) es un diafragma de luz anular que se acopla en el condensador.
  • Aumente el contraste y la discriminación de detalle sin teñir ni fijar, permitiendo así el estudio de células vivas.
  • Debe coincidir y alinearse con la placa de fase objetivo.
Especificaciones
Tipo Anillo de tope de fase
Descripción 0,3 Ph0 (4X)
Para utilizar con (equipo) Microscopio AE31E, objetivo de fase 4X