Learn More
Motic™ Accesorio de contraste de fases 10X
Descripción
- Mejore la visualización de las muestras transparentes.
- Conexión sencilla de tipo plug-in.
- Para su uso con el objetivo 10X.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Accesorio conectable de contraste de fase |
| Para utilizar con (equipo) | Objetivo 10X, microscopios B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC |