Learn More
Motic™ Soporte para placa Petri
Código de producto. 11834403
Change view
Click to view available options
El dispositivo tiene:
Placas Petri (35 mm)
Placas Petri (54 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. El dispositivo tiene unitSize
11834403 Placas Petri (54 mm) cada uno
15405332 Placas Petri (35 mm) cada uno
2 options
Código de producto. 11834403
Marca: Motic™ 1101000200282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujeta firmemente placas Petri en la platina del microscopio. El soporte para placas Petri Motic™ facilita la visualización reproducible y uniforme de la placa Petri.
  • Para utilizar con platinas del microscopio de la serie AE.
  • Facilita la visualización reproducible de placas Petri.
Especificaciones
Tipo Soporte para placa Petri
El dispositivo tiene Placas Petri (54 mm)
Para utilizar con (equipo) Platinas del microscopio de la serie AE