Learn More
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Código de producto. 17241502 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,9 L
3,78 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17241502 0,9 L paquete de 6
17251502 3,78 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241502 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBC0902PX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    193.95€ / paquete de 6
    Ahorro 56.05€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
PeridoxRTU es una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético.
  • Contec PeridoxRTU es un BPR y un esporicida autorizado por la EPA que logra una reducción de más de 3 log contra esporas bacterianas y fúngicas en menos de 3 minutos
  • Una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, Contec PeridoxRTU Se presenta listo para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas.
  • La fórmula patentada de PeridoxRTU contiene surfactantes para una limpieza eficiente junto con inhibidores de corrosión para la protección de la superficie.
  • PeridoxRTU Se puede utilizar para limpiar y desinfectar superficies sin dañarlas ni perder su funcionalidad.
  • Contec PeridoxRTU Se filtra y se llena en un ambiente controlado.
  • El producto estéril se suministra estéril validado con un nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Suministrado con bolsas dobles o individuales; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas
  • Disponible como frasco de 0,9 l con tapón de empuje/extracción para zonas pequeñas o en recipientes con tapón de 3,78 l para la saturación de recambios de fregona o cuando se requieren volúmenes más grandes
  • La química hiperactiva patentada hace que actúe rápidamente para ahorrar tiempo en la biodescontaminación
  • La versión estéril validada disponible la hace adecuada para salas blancas de grado A y B
  • Excelente compatibilidad de materiales y no dañará los materiales comunes de salas limpias
  • Las bolsas dobles/individuales ayudan a facilitar la desinfección de la transferencia a la sala limpia
  • El tapón de empuje/extracción de 0,9 l evita las gotas, lo que reduce el riesgo de inhalación y se puede aplicar fácilmente a un paño o herramienta de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante, esterilizante y limpiador esporicida para salas blancas
Formulario Líquido
pH No aplica
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Peróxido de hidrógeno y ácido peracético
Concentración RTU
Desechables Uso limitado
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Volumen (métrico) 0,9 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PeridoxRTU
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, hydrogen peroxide