Learn More
Liebherr™ Refrigerador vertical de laboratorio de gran capacidad Perfection con interior de acero inoxidable y puerta de vidrio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30178703 Tienda Liebherr Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30178703 1091 L cada uno
30178706 480 L cada uno
30178693 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178703 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRPVH1412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11880.00€
    11680.19€ / paquete de 1
    Ahorro 199.81€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refrigerador de laboratorio vertical seguro, preciso y de bajo consumo energético, compatible con la norma DIN 13277.
  • Refrigerador de laboratorio vertical con puerta de vidrio de gran volumen y acceso directo
  • Rango de temperatura de 0 a +°16 C, ± Estabilidad de temperatura de 2 K probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1-fase
  • Las puertas de vidrio optimizadas para una mejor área de visualización brindan una mejor visión general del contenido.
  • Eficiencia energética optimizada para reducir los costos de funcionamiento y ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
  • Cumple con la norma DIN 13277
  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 °pulgadas, resolución de 0,1 C y bloqueo de teclado con contraseña también proporciona una multifuncionalidad extendida útil, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos con puerto USB para adaptarse a diversos requisitos de almacenamiento de datos simplificado, control de temperatura y gestión de alarmas.
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa, función de protección °contra congelamiento de +2 °C
  • Máxima seguridad del contenido: Alarma con respaldo de batería (12 h) inmediatamente ante corte de energía, historial de alarmas (10 eventos) y registrador de datos con reloj en tiempo real.
  • La iluminación LED interior, de techo y de altura completa, garantiza una buena visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico.
  • Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta con cierre automático de 90°.° posición de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en las dos delanteras, para facilitar el movimiento de la unidad.
Especificaciones
Tipo Refrigerador
Capacidad (imperial) 288,21 gal
Capacidad (métrico) 1091 L
Intervalo de temperatura 0°C a 16°C
Resolución de temperatura 0.1 K
Sensor de temperatura PT1000
Estabilidad de la temperatura ±2 °mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 2
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Estantes 8
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla Alto contraste de 2,4 in Color Touch y deslizar la pantalla
Ruedas giratorias Ruedas de 100 mm de diámetro
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación Techo LED y vertical de altura completa
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Cerradura electrónica de puerta con control remoto
Conectividad Módulo WiFi/Lan integrado
compresor Sin CFC
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 705 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, ultraeficiente energéticamente, Ecovadis Gold