Learn More
Cytiva Columnas de desalinización PD SpinTrap™ G-25
Código de producto. 11783329 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11783329 Paquete de 50 50 PCS
1 options
Código de producto. 11783329 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28918004
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Úselo para una limpieza cómoda y rápida a pequeña escala de proteínas y otras biomoléculas grandes (> 5000 M r ). Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ Las columnas de desalinización G-25 brindan la opción de ejecutar múltiples muestras en paralelo.
  • Alta recuperación (del 70 al 90 %, dependiente de biomoléculas) para una amplia gama de aplicaciones, como desalinización, intercambio de tampones y eliminación de compuestos de bajo peso molecular
  • Alta capacidad de desalinización (> 85%); preenvasado con μ500 L Sephadex™ G-25 Medio
  • Limpieza en paralelo, reproducible y de alto rendimiento de muestras de proteínas
  • Preparación de muestras en el rango de 100 a 180 μL sin dilución de muestra
  • Para su uso con microcentrífuga estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Intervalo de aplicaciones con desalinización, intercambio de tampones y eliminación de compuestos de bajo peso molecular
Volumen de la cama (métrico) ≈600 μL
Cantidad Paquete de 50