Learn More
R&D Systems™ PCBP2 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18600664 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600664 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18600664 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP321359PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 5094
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen alpha-CP2, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E2, heterogenous nuclear ribonucleoprotein E2, hnRNP E2, hnRNP-E2, HNRPE2, MGC110998, poly(rC) binding protein 2, poly(rC)-binding protein 2
Símbolo de gen PCBP2
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21359. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión PCBP2