Learn More
Sartorius Puntas Optifit de 5 a 350 ul, paquete de recarga simple
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11776297 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
350 μL
Tamaño de la unidad:
1440 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11776297 350 μL 1440 PCS
1 options
Code produit 11776297 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 790353
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El complemento perfecto para su pipeteador
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatible con la función Optiload en Picus , eLINE™ , mLINE™ y Proline™ Pipetas Plus, que permiten una fijación y expulsión de puntas ergonómica y ligera.
  • Puntas fabricadas con precisión
  • Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Compatibles con otras marcas de pipetas
  • ISO 8 Proceso de fabricación en sala limpia
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Preesterilizadas con haces de electrones
  • La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
  • 20 bandejas de 96 puntas en función del volumen de la punta
  • Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
  • Totalmente autoclavable a 121 °C durante 20 minutos.
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen (métrico) 350 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Naranja
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,12 in
Longitud (métrico) 5,4 cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Estándar
Cantidad Paquete de recarga
Tipo de producto Consejos sin filtrar
Código de color Naranja
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Prolina Plus
Graduado N.º
Línea de productos Optifit
Material Polipropileno
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.