Learn More
Invitrogen™ Olympus™ 40X Objective, fluorite, 0.60NA/2.7–4.0WD, correction collar (0–2.0 mm)
Código de producto. 16674245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16674245 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16674245 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4764EO
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Este objetivo de fluorita (semiapocromático) está equipado con un cuello ajustable que proporciona flexibilidad en la adquisición de imágenes con recipientes con un grosor de 0 (sin cubreobjetos) a 1,6 mm. Presenta corrección de cuatro colores para aberraciones esféricas y cromáticas, y ofrece una calidad de imagen excepcional. Para la imagen más nítida, simplemente ajuste el cuello al grosor del recipiente/cubreobjetos que esté utilizando. Si se desconoce el grosor, gire el cuello en cualquier dirección mientras controla el enfoque de la muestra. Todos los objetivos de Olympus son compatibles con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS y ofrecen un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos EVOS y Olympus satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo de Olympus:
• Aumento: Abertura numérica 40X
•: Distancia de funcionamiento de 0,60
•: 2,7–4,0 mm
•Calidad de imagen excelente
Calidad de imagen
Los objetivos para microscopio pueden ser los componentes más importantes de un microscopio porque son responsables de la formación primaria de la imagen. Una elevada calidad de la imagen es crucial para el éxito experimental y un requisito para la publicación y los objetivos Olympus ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este rendimiento es el resultado de años en la fabricación de lentes y la amplia selección le permite elegir el objetivo perfecto para sus requisitos de adquisición de imágenes.
Clases de objetivos
Objetivos acromáticos Son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar del color y el enfoque.
Objetivos de fluorita Ofrecen una resolución excelente y se fabrican con aperturas numéricas más altas que los objetivos acromáticos, lo que da como resultado una señal de fluorescencia más brillante y la adquisición de imágenes con mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el mayor contraste hace que sean perfectos para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos acromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas casi se eliminan. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente para aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
Contraste de objetivo de campo claro frente a contraste de fases
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz de la muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas. Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra convirtiendo los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (contraste).
Objetivos de distancia de trabajo larga frente a corregidos con cubreobjetos
Los objetivos de distancia de trabajo larga (LWD) están optimizados para su uso con recipientes con un espesor nominal de las paredes de entre 0,9 y 1,5 mm. Esto incluye los recipientes comúnmente utilizados en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos se optimizan para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de aumento/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
Para obtener más opciones, visite la guía de selección de objetivos EVOS.
Descubra toda la línea de sistemas de imágenes y accesorios EVOS ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos Olympus
Para utilizar con (equipo) EVOS™
Incluye Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter
Tipo de lente Fluorita con cuello de corrección
Potencia de aumento 40X
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente