Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho N-WF20X/13 mm (ESD) para SMZ-171
Código de producto. 15227169
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15227169 20X. cada uno
1 options
Código de producto. 15227169 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001402741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    115.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Incrementa el aumento a 20X. El ocular de campo ancho Motic™ N-WF20X/13 mm (ESD) a su SMZ-171 para un mayor aumento (se vende por unidades)
  • Para utilizar con los microscopios de la serie SMZ-171
  • Ampliación: 20X
  • Número de campo: 13 mm
  • Antiestático
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Tipo Ocular de campo ancho
Campo de visión 13 mm
Potencia de aumento 20X.
Cantidad 1 unidad