Learn More
Zeiss™ Objective Plan Achromat
Designed for use with Carl Zeis Primo Microscopes
308.49€ - 420.57€
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11844584
|
Zeiss™
415500-1605-001 |
Objetivo Plan-Achromat 10X/0,25 Ph1 | WD:4,4mm | 10X |
420.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11834584
|
Zeiss™
415500-1600-001 |
Objetivo Plan-Achromat 4X/0,10 | WD:12mm | 4x. |
308.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11843851
|
Zeiss™
415500-1606-000 |
Objetivo Plan-Achromat 20X/0,40 | WD:0,9 mm | 20X |
369.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Objective Plan-Achromat 20x/0.40 for Primo (WD: 0.90mm)
- Objective Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 for Primo (WD: 4.4mm)
- Objective Plan-Achromat 4x/0.10 for Primo (WD: 12.0mm)
Especificaciones
Primo R | |
1 unidad |