Learn More
Zeiss™ Objetivo Plan Achromat
Código de producto. 11844584
Change view
Click to view available options
Tipo:
Objetivo Plan-Achromat 10X/0,25 Ph1
Objetivo Plan-Achromat 20X/0,40
Objetivo Plan-Achromat 4X/0,10
Potencia de aumento:
10X
20X
4x.
Descripción:
WD:0,9 mm
WD:12mm
WD:4,4mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Potencia de aumento Descripción unitSize
11844584 Objetivo Plan-Achromat 10X/0,25 Ph1 10X WD:4,4mm 1 PCS
11834584 Objetivo Plan-Achromat 4X/0,10 4x. WD:12mm cada uno
11843851 Objetivo Plan-Achromat 20X/0,40 20X WD:0,9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11844584 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4155001605001
Diseñado para su uso con microscopios Carl Zeiss Primo
  • Objetivo Plan-Achromat 20x/0,40 para Primo (WD: 0,90 mm)
  • Objetivo Plan-Achromat 10x/0,25 Ph1 para Primo (WD: 4,4 mm)
  • Objetivo Plan-Achromat 4x/0,10 para Primo (WD: 12,0 mm)
Specifications
Tipo Objetivo Plan-Achromat 10X/0,25 Ph1
Descripción WD:4,4mm
Para utilizar con (equipo) Primo
Potencia de aumento 10X
Cantidad 1 unidad