Learn More
Zeiss™ Objetivo Plan
Código de producto. 13469166
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Objetivo Plan S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13469166 Objetivo Plan S cada uno
1 options
Código de producto. 13469166 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4352000000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.25€
    1295.00€ / paquete de 1
    Ahorro 705.25€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Benefíciese de la larga experiencia de Zeiss en ópticas de alta calidad para encontrar los objetivos perfectos para su aplicación
Microscopios compatibles:
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Especificaciones
Tipo Objetivo Plan S
Distancia de enfoque 81 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios Zeiss
Potencia de aumento 1.0X
Cantidad 1 unidad