Learn More
Motic™ Objetivo, plano acromático CCIS EC-H PL para BA410
Código de producto. 15405292
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
10X
2X
40X.
4X
60X.
Descripción:
ND:0,05, WD:7,2mm
ND:0,1, WD:15,9 mm
ND:0,25, WD:17,4mm
ND:0,65/S, WD:0,5mm
ND:0,80/S, WD:0,35mm
ND:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Descripción unitSize
15405292 40X. ND:0,65/S, WD:0,5mm cada uno
15415292 60X. ND:0,80/S, WD:0,35mm cada uno
15425292 100X. ND:1,25/S-Oil, WD:0,15mm cada uno
15475282 2X ND:0,05, WD:7,2mm cada uno
15485282 4X ND:0,1, WD:15,9 mm cada uno
15495282 10X ND:0,25, WD:17,4mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15405292 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001401801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    211.00€ / paquete de 1
    Ahorro 7.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Objetivo de sistema infinito con corrección de color, que utiliza vidrio revestido de varias capas para mejorar el contraste. El objetivo plano acromático Motic™ CCIS, EC-H PL para BA410 está diseñado para la corrección de la curvatura de campo, la
  • Adecuado para microscopios compuestos verticales de la serie BA410.
  • Sistema infinito con corrección de color.
  • Contraste mejorado.
  • Corrección de curvatura de campo.
  • Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
  • Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Tipo Objetivo
Descripción ND:0,65/S, WD:0,5mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios BA410E
Potencia de aumento 40X.