Learn More
Motic™ Objetivo, acromático EA 60X/0,85/S
Descripción
- Acromático.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Achromat |
| Descripción | ND:0.85S. |
| Distancia de enfoque | 0,25 mm WD |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie PM, DM1802-A, SERIE 18, serie 28 |
| Potencia de aumento | 60X. |