Learn More
Motic™ Objetivo, acromático 20X/0,40
Descripción
- Acromático.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Achromat |
| Descripción | ND:0,40 |
| Potencia de aumento | 20X. |