missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objetivo Achromat S

Código de producto. 13459166
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.63X
1.5X
3X
Distancia de enfoque:
28 mm
107 mm
236 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13459166

Marca: Zeiss™ 4352149901000

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Benefíciese de la larga experiencia de Zeiss en ópticas de alta calidad para encontrar los objetivos perfectos para su aplicación

Microscopios compatibles:

  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8

Especificaciones

Tipo Objetivo Achromat S
Distancia de enfoque 236 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios Zeiss
Potencia de aumento 3X
Cantidad 1 unidad
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado