Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Descripción
- Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
- Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
- Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | M27 |
| Potencia de aumento | 5X. |
| Abertura numérica | 0,12 mm |
| Cantidad | 1 unidad |