Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Código de producto. 12654707
Change view
Click to view available options
Tipo:
M27
M27, campo de visión de 23 mm
Objetivo A
PH2 M27
Ph1 M27
Potencia de aumento:
10X
2.5X.
20X.
40X.
5X.
Abertura numérica:
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
0,06 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Potencia de aumento Abertura numérica unitSize
12654707 M27 40X. 0,65 mm cada uno
11832290 Objetivo A 10X 0,25 mm cada uno
11845163 Ph1 M27 10X 0,25 mm cada uno
11805063 Ph1 M27 10X 0,25 mm cada uno
11855083 M27 40X. 0,65 mm cada uno
11845023 M27 2.5X. 0,06 m cada uno
11815063 PH2 M27 20X. 0,45 mm cada uno
11825063 M27, campo de visión de 23 mm 40X. 0,65 mm cada uno
11895063 M27 20X. 0,45 mm cada uno
11895053 M27 5X. 0,12 mm cada uno
11825163 M27 5X. 0,12 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12654707 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 421060 9900
Utilice estos objetivos universales para la investigación rutinaria. Los objetivos Zeiss™ A-Plan proporcionan gran contraste y se pueden utilizar con lentes con un campo de visión de hasta 23 mm.
  • Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
  • Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
  • Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
Tipo M27
Potencia de aumento 40X.
Abertura numérica 0,65 mm
Cantidad 1 unidad