Learn More
Motic™ Objetivo 2.0X ESD para SMZ161/171
Código de producto. 15373574
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
2X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15373574 2X cada uno
1 options
Código de producto. 15373574 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001703681
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Duplica el aumento estándar. La lente de objetivo Motic™ 2.0X ESD se utiliza con microscopios SMZ161/171 StereoZoom
  • Duplica el aumento estándar
  • WD = 38,6mm
  • Incluye función de descarga electrostática
  • Para utilizar con el microscopio SMZ161/171 StereoZoom
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Tipo Lente
Distancia de enfoque 38,6 mm WD
Para utilizar con (equipo) SMZ161/171
Incluye Función de descarga electrostática
Potencia de aumento 2X