Learn More
Zeiss™ Objetivo
Descripción
Para su uso con una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo N-Achroplan 10x/0,25 M27 |
| Descripción | Apertura numérica: 0,25 |
| Distancia de enfoque | 6.5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Axio Imager, Axio Laboratorio, Axio Observador, Axio Escanear, Axio Vert y Axio Microscopios de alcance |
| Potencia de aumento | 10X |
| Cantidad | 1 unidad |