Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos, superficie de adherencia baja Sphera, paquete de 1
Descripción
Haga que el trabajo más valioso se convierta en su mejor trabajo. Las microplacas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones con células madre y cultivos celulares. Están disponibles en formato de 96 pocillos de fondo plano y redondo.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
- Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
- Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
- Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
- Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
- Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
- Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 400 μl |
| Tipo | Microplaca |
| Cantidad | Caja de 8 unidades |
| Color | Transparente |
| Tratamiento de superficie | Tratado con Nunclon Sphera |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 96 |
| Certificaciones/conformidad | Sin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de la Farmacopea Estadounidense (USP); SAL 10-6; ANSI/SBS 1-2004 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Mostrar más |