Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunclon™ Sphera™
Código de producto. 15297905
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
35 mm
60 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15297905 60 mm paquete de 20
15287905 35 mm paquete de 20
15207915 90 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15297905 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.20€
    280.00€ / paquete de 20
    Ahorro 138.20€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares.
Gracias a su superficie de fijación celular extremadamente baja, las placas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
  • Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
  • Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
  • Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
  • Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nunclon Sphera 60mm Dish, caja de 20
Área de cultivo 21,5 cm2
Tipo Cell Culture Dish
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Cantidad Caja de 20 unidades
N.° por paquete 5 Pk.
N.º por caja 20/Cs.
Tratamiento de superficie Nunclon Sphera
Esterilidad Estériles
Certificaciones/conformidad Sin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de USP; SAL 10-6
Línea de productos Nunclon Sphera
Forma del pocillo Redonda
Mostrar más Mostrar menos
Vida útil
  • 4 años