Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Descripción
El sistema de placas portadoras Thermo Scientific™ Nunc™ está diseñado para permitir tres ajustes distintos de altura de suspensión para los insertos de cultivo celular con el fin de albergar cultivos con una interfase de líquido y aire y varios protocolos de alimentación celular. El sistema de placas portadoras de varios pocillos se suministra con o sin insertos de cultivo celular en embalaje individual.
- Cumple con las normas ANSI™
- Con identificación alfanumérica de pocillos.
- Membrana de policarbonato disponible con tres tamaños de poro para aumentar la flexibilidad de la investigación.
- Los insertos son ideales para la adquisición de imágenes 3D y la membrana translúcida se vuelve transparente cuando está húmeda.
- Las placas portadoras se suministran en dos formatos que se corresponden con nuestras placas tratadas con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 y 24 pocillos.
- La placa portadora de diseño exclusivo tiene una estructura de soporte que permite una altura variable.
- Simplemente gire el inserto para acoplar una de las tres lengüetas de ajuste de altura en los soportes de la placa portadora.
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 0,47cm2 |
| Material | Policarbonato (membrana) |
| Volumen de trabajo (métrico) | Posición de suspensión baja: 1 ml; posición de suspensión media: 1,5 ml; posición de suspensión alta: 2 ml |
| Densidad de los poros | < 0,85 x 10^8 |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Tipo | Inserto de cultivo |
| Para utilizar con (equipo) | Inserto de cultivo celular |
| Cantidad | 1/Pk., 4/Cs. |
| Tipo de placa | Sistemas de placas portadoras |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.