Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Código de producto. 11812700
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
(sin insertos)
0,4 μm
3 μm
8 μm
N.° de pocillos:
12
24
Tamaño de la unidad:
4 PCS
48 PCS
96 PCS
paquete de 48
paquete de 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Tamaño de la unidad
11812700 8 μm 12 paquete de 48
11822700 0,4 μm 24 paquete de 96
11832700 3 μm 24 96 PCS
11842700 8 μm 24 96 PCS
11387684 (sin insertos) 24 4 PCS
11892690 0,4 μm 12 paquete de 48
11802700 3 μm 12 48 PCS
11327694 (sin insertos) 12 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11812700 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 141082
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use hasta 24 insertos a la vez con la placa portadora Thermo Scientific™ Nunc™ para insertos de cultivos celulares para cultivos de compartimentos individuales o cultivos con medios compartidos.
El sistema de placas portadoras Thermo Scientific™ Nunc™ está diseñado para permitir tres ajustes distintos de altura de suspensión para los insertos de cultivo celular con el fin de albergar cultivos con una interfase de líquido y aire y varios protocolos de alimentación celular. El sistema de placas portadoras de varios pocillos se suministra con o sin insertos de cultivo celular en embalaje individual.
Características:
  • Cumple con las normas ANSI™
  • Con identificación alfanumérica de pocillos.
  • Membrana de policarbonato disponible con tres tamaños de poro para aumentar la flexibilidad de la investigación.
  • Los insertos son ideales para la adquisición de imágenes 3D y la membrana translúcida se vuelve transparente cuando está húmeda.
  • Las placas portadoras se suministran en dos formatos que se corresponden con nuestras placas tratadas con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 y 24 pocillos.
  • La placa portadora de diseño exclusivo tiene una estructura de soporte que permite una altura variable.
  • Simplemente gire el inserto para acoplar una de las tres lengüetas de ajuste de altura en los soportes de la placa portadora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Área de cultivo 1,13cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen de trabajo (métrico) Posición de suspensión baja: 2 ml; posición de suspensión media: 3 ml; posición de suspensión alta: 4 ml
Densidad de los poros <0,85 x 10^5
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con (equipo) Inserto de cultivo celular
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Tipo de placa Sistemas de placas portadoras
Color Transparente
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12
Insertos por placa 12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.