missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Formulación | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 220042 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 29 kDa |
| Cantidad | 0,1 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias de gen | C11orf82, chromosome 11 open reading frame 82, FLJ13936, FLJ25416, FLJ38838, nitric oxide-inducible gene protein, noxin |
| Símbolo de gen | C11ORF82 |
| Propiedades del inhibidor | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48685. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here . |
| Línea de productos | Novus |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?