missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NME3 Protein

Código de producto. 18220893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18220893 0,5 mg 0.50 miligramo
18270212 0,1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18220893

Marca: Novus Biologicals™ NBP1509690.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 22-169 of Human NME3 The Recombinant Human NME3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NME3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 50% glycerol 0.1M NaCl, 2mM DTT
Peso molecular 19.1kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común NME3
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.